Learn More
Merck Centrifree Ultrafiltrationsgerät mit Ultracel™ PL-Membran
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
16 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Trennung freier von gebundenen gelösten Mikrosubstanzen.Das Centrifree™ Ultrafiltrationsgerät ist für Forschungszwecke und die In-vitro-Diagnostik mit Serum-, Plasma- und anderen biologischen Proben zugelassen.Mit Ultracel™ Zellulosemembran
Das Centrifree™ Ultrafiltrationsgerät mit Ultracel™ Membran aus regenerierter Zellulose ist ideal für die Trennung von gebundenen Mikrosoluten in Serum, Plasma und anderen biologischen Proben. Das Gerät ist für Forschungszwecke und die In-vitro-Diagnostik zugelassen. Das Gerät fasst ein Probenvolumen von 1 ml mit einem Rückhaltevolumen von 10 μl.Trennung ungebundener (freier) therapeutischer Medikamente, Testosteron, Thyreoxin usw. Ermöglicht Genauigkeit bei Bindungsstudien Entscheidend für die Untersuchung neuer Medikamente Erleichtert die Deproteinisierung, um die Komplexität oder Matrixinterferenz biologischer Proben zu verringern Für Forschung und In-vitro-Diagnostik
Merkmale und Vorteile:
Anwendungen: Bestimmung von freien Arzneimitteln, Testosteron, Thyroxin oder anderen Bioaktivstoffen, Bindungsstudien, Untersuchungen zu neuen Arzneimitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material (Membran) | Regenerierte Cellulose |
| MWCO | 30 kDa |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 0,92 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung freier von gebundenen Mikrosubstanzen |
| Gehäusematerial | Regenerierte Cellulose (RC) |
| Membrantyp | Ultracel™ |
| Menge | 50Pack |
| Mehr anzeigen |