missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Mittelzuführungs-Wischpapier M2

Artikelnummer. 30243819 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
165 m
275 m
Packungsgröße:
6 Rollen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
30243819 165 m 6 Rollen
30243833 275 m 6 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243819 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 130034
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Das einlagige Mehrzweckgewebe Tork Wischpapier eignet sich ideal für leichte Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände. Dieses Dokument kann verwendet werden in der Tork™ Der Centrefeed-Spender ist eine vielseitige Lösung mit hoher Kapazität für professionelle Umgebungen, in denen sowohl Hand- als auch Flächenreinigung erforderlich ist.

  • Ideal zum Abwischen von Händen und leicht verschmutzten Oberflächen
  • Die Funktion „Unbeschränkter Arbeitsfluss“ ermöglicht es Benutzern, so viel Zeit zu nehmen, wie ihre Aufgaben erfordern.
  • Besonders gut geeignet zur Glasreinigung – hinterlässt keine Fusseln oder Streifen auf Oberflächen.
  • Die Einhandbedienung macht die Nutzung einfach.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Wischpapier
Länge (angloamerikanisch) 180.45 yd.
Länge (metrisch) 165 m
Breite (angloamerikanisch) 7.68 in.
Breite (metrisch) 19.5 cm
Material Papier
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 6/Pk.
Lage 1-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.