Learn More
Centralite II, TRC
Artikelnummer. 30011442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011442 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30011442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2566181G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-92-7
Summenformel C15 H16 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 240.31
Synonym N,N'-Dimethyl-N,N'-diphenylurea, 1,3-Dimethyl-1,3-diphenylurea, α,β-Dimethylcarbanilide, Dimethylcarbanilide, Methyl Centralite, N,N'-Dimethylcarbanilide, NSC 59781
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-1,3-Diphenylharnstoff
SMILES CN(C(=O)N(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Centralite II
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H16N2O/c1-16(13-9-5-3-6-10-13)15(18)17(2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
Formelmasse 240.1263
Reinheit (%) >95%