Learn More
CEN/TS 16621 PAH Mischung 354 10 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315337 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315337 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000354AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 56-55-3, 50-32-8, 205-99-2, 218-01-9
Menge 1 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Lösungsmittel oder Matrix Acetonitril