Learn More
Cytiva Celtron Filterhalter
335.00 CHF - 360.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | Celluloseacetat |
---|---|
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Steril |
Durchmesser (metrisch) Filter | 30 mm |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11303235
|
Cytiva
10462272 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||||
10625591
|
Cytiva
10462259 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||||
Spezifikation
Celluloseacetat | |
0,45 μm | |
Steril | |
30 mm |