Learn More
Cytiva Celtron
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
500 St./Packung
50 St./Packung
Packungsgröße:
50 Stück
500 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Membran) | Celluloseacetat |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schwer zu filternder Lösungen |
| Anzahl pro Packung | 50 St./Packung |
| Volumen (metrisch) | ≤100 ml |
| Durchmesser (metrisch) | 30 mm |