Learn More
Celpure™ P65, erfüllt die USP/NF-Testspezifikationen, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15625750 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15625750 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15625750 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 525235250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erfüllt die USP/NF-Testspezifikationen
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Celpure™ P65
Dichte 0.10 bis 0.26 g/cm3
Farbe Grau
Menge 250 g
pH 5 bis 8
CAS 61790-53-2
Verlust bei Trocknung 0.01 bis 0.50 % bei 105 °C
Glühverlust 0.01 bis 2.00 % bei 1000 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Durchlässigkeit 0.04 bis 0.08 D
Siliciumdioxid Zusammensetzung: SiO2, 98 %
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00132803
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Dioxosilan
Molekulargewicht (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563