Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ CS220 – Großkapazität CO2 Inkubator Schüttler
Artikelnummer. 30213523 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Orbit:
25 mm
51 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit Packungsgröße
30213523 51 mm 1 Stück
30213521 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30213523 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6740212010
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschleunige deine Forschung mit dem Eppendorf™ CellXpert™ CS220 CO 2 Incubator Shaker – dem einzigenCO2 Inkubator Shaker mit integrierter 180 °C Sterilisation. Erreichen Sie eine hohe Flaschenkapazität und zuverlässige Ergebnisse mit optimierter Laborplatzeffizienz und niedrigen Betriebskosten.
Beschleunige dein Wachstum – CellXpert™ CS220 – CO2 Inkubator Shaker
Der CS220 ist ein großvoluminöser, stapelbarer CO-2-Inkubatorshaker, der entwickelt wurde, um Forschungsprojekte zu Säugetier-Suspensionskulturen zu beschleunigen. CellXpert™
Bitte separat bestellen: Plattform, Klemmen, Klebepads, Aufbewahrungsbasis oder -füße, Wasserversorgungspaket. Optional: 1-2 Stapelsets und Wassertankhalter
  • Hohe Kolbenkapazität
  • 180-C-Sterilisationsroutine°integriert: einschließlich Wizard und herunterladbarer Leistungsprotokolle, keine lokal eingeschränkte UV-Luft- oder Oberflächendesinfektion
  • Edelstahlkammer: Hygienisches Design nach EN ISO 14159:2008 Norm, dazu nur wenige Innenteile und kein Antriebsrad, keine Spalten, Kabel oder Heizflossen im Inneren
  • Optimierter Durchsatz pro Laborfläche: Höchstes Verhältnis von Plattformgröße zu Fußfläche auf dem Markt, stapelbar bis zu 3-fach
  • Sparen Kosten: Immer enthalten: Ausziehplattform, RH-Steuerung, Touch-Schnittstelle, Zugangsanschluss, 180-C-Sterilisationsroutine°, keine UV-Lampen, die häufigen Austausch erfordern, geringer Gas- und Energieverbrauch
  • Eppendorf X-Antrieb: Bewährter und erprobter Shakerantrieb mit vier tragenden Wellen für 24/7 vibrationsfreies Schütteln
  • Gleittür und Ausziehplattform: Spart Platz und sorgt für schnelles und einfaches Aufbau, Reinigen und Warten – von Experimenten, auch am hinteren Teil der Kammer
  • Vollständige Kontrolle und schnelle Ursachenanalyse: 7 in. Der Touchscreen zeigt alle Sollwerte und aktuellen Parameter auf einen Blick an, einen direkten visuellen Überblick über protokollierte Daten/Ereignisse einschließlich Türöffnungen und Alarme, Benutzerverwaltung
Anwendungen:
  • Proteinexpression
  • Screening
  • Zelllinienentwicklung
  • Frühe Prozessentwicklung
  • Virusvektorproduktion in Säugetierzellen, z. B. AD, AAV, LV
  • Bioreactor Inokulumpräparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 51 mm
Drehwinkel
Tragkraft (metrisch) 25 kg
Drehzahlbereich 20 bis 250 U/min
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 8°C above ambient to 60°C
Produkttyp CO2 Incubator Shaker
Tragkraft (angloamerikanisch) 56 lb.
Steckertyp EU
Temperaturgleichförmigkeit ±0.3°C at 37°C
Innentiefe (angloamerikanisch) 22.8 in.
Innentiefe (metrisch) 58.0 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 58.0 x 102.5 x 38.5 cm
Abmessungen (L x B) Plattform 51.3 x 93 cm
Abmessungen (L x B x H) 80.5 x 131.8 x 67.3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 26.5 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 15. 2 in.
Höhe (metrisch) 67.3 cm
Innenhöhe (metrisch) 38.5 cm
Länge (angloamerikanisch) 31.7 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 20.2 in.
Länge (metrisch) 80.5 cm
Länge (metrisch) Plattform 51.3 cm
Breite (angloamerikanisch) 51.9 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 40.4 in.
Breite (angloamerikanisch) Plattform 36.6 in.
Breite (metrisch) 131.8 cm
Innenbreite (metrisch) 102.5 cm
Breite (metrisch) Plattform 93 cm
Modell CellXpert CS220
Display 7 in. Color Touchscreen
Luftfeuchtigkeitsbereich 20 to 85% (non-condensing)
Gekühlt No