Beschreibung
Beschleunige dein Wachstum – CellXpert™ CS220 – CO2 Inkubator Shaker
Der CS220 ist ein großvoluminöser, stapelbarer CO-2-Inkubatorshaker, der entwickelt wurde, um Forschungsprojekte zu Säugetier-Suspensionskulturen zu beschleunigen. CellXpert™
Bitte separat bestellen: Plattform, Klemmen, Klebepads, Aufbewahrungsbasis oder -füße, Wasserversorgungspaket. Optional: 1-2 Stapelsets und Wassertankhalter
- Hohe Kolbenkapazität
- 180-C-Sterilisationsroutine°integriert: einschließlich Wizard und herunterladbarer Leistungsprotokolle, keine lokal eingeschränkte UV-Luft- oder Oberflächendesinfektion
- Edelstahlkammer: Hygienisches Design nach EN ISO 14159:2008 Norm, dazu nur wenige Innenteile und kein Antriebsrad, keine Spalten, Kabel oder Heizflossen im Inneren
- Optimierter Durchsatz pro Laborfläche: Höchstes Verhältnis von Plattformgröße zu Fußfläche auf dem Markt, stapelbar bis zu 3-fach
- Sparen Kosten: Immer enthalten: Ausziehplattform, RH-Steuerung, Touch-Schnittstelle, Zugangsanschluss, 180-C-Sterilisationsroutine°, keine UV-Lampen, die häufigen Austausch erfordern, geringer Gas- und Energieverbrauch
- Eppendorf X-Antrieb: Bewährter und erprobter Shakerantrieb mit vier tragenden Wellen für 24/7 vibrationsfreies Schütteln
- Gleittür und Ausziehplattform: Spart Platz und sorgt für schnelles und einfaches Aufbau, Reinigen und Warten – von Experimenten, auch am hinteren Teil der Kammer
- Vollständige Kontrolle und schnelle Ursachenanalyse: 7 in. Der Touchscreen zeigt alle Sollwerte und aktuellen Parameter auf einen Blick an, einen direkten visuellen Überblick über protokollierte Daten/Ereignisse einschließlich Türöffnungen und Alarme, Benutzerverwaltung
Anwendungen:
- Proteinexpression
- Screening
- Zelllinienentwicklung
- Frühe Prozessentwicklung
- Virusvektorproduktion in Säugetierzellen, z. B. AD, AAV, LV
- Bioreactor Inokulumpräparation
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 25 mm |
| Drehwinkel | 0° |
| Tragkraft (metrisch) | 25 kg |
| Drehzahlbereich | 20 bis 300 U/min |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 8°C above ambient to 60°C |
| Produkttyp | CO2 Incubator Shaker |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 56 lb. |
| Steckertyp | EU |
| Temperaturgleichförmigkeit | ±0.3°C at 37°C |
| Mehr anzeigen |