Learn More
Greiner Bio-One Cellview™ 96-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Beschreibung
- Round well geometry to reduce optical distortions
- Black frame upon which 175μm borosilicate glass bottom is glued
- Cell culture treated
- Individually wrapped with lid
Warranty
No
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Alphanumeric |
| BreakApart | Nein |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bindungsart | Nicht bindend |
| Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
| Produkttyp | Imaging Microplate |
| Material | Zyklisches Olefin, Borosilicate Glass |
| Mehr anzeigen |