Learn More
Zellulosepulver, mikrokristallin, >97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11444732 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444732 250 g -
11454732 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444732 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219149983
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-34-6
Summenformel (C6H10O5)n
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cellulose powder
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich >97%
Menge 250 g