Learn More
Sartorius™ Oberflächenschutzpapier mit Beschichtung aus Zellulose/Polyethylen
Artikelnummer. 10706701 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100m
50m
Breite (metrisch):
400mm
460mm
600mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10706701
Marke: Sartorius™ FT1601400050
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Oberflächenschutzpapier
Material Zellulose/Polyethylen
Extinktion 150%
Länge (metrisch) 50m
Breite (metrisch) 400mm