Learn More
Sartorius™ Membranfilter aus Cellulosenitrat
Wird für die routinemäßige mikrobiologische Qualitätskontrolle verwendet
Marke:  Sartorius™ 13006--47------N
Additional Details : Gewicht : 1.13400kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Artikelnummer. 11506654
  • 120.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wird für die routinemäßige mikrobiologische Qualitätskontrolle verwendet
  • Enthält eine Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetat
  • Gewährleistet effektive Retention
  • Hohe Flussraten
  • Optimales Kolonienwachstum
  • Kontrast zu Kolonien für einfache und zuverlässige Quantifizierung und Identifizierung
  • Hervorragende Recovery-Raten für Mikroorganismen. Gamma-bestrahlt bei 25 kGray
Spezifikation
Spezifikation
Grau, Weiß
Cellulosenitrat (Zellulosemischester), Celluloseacetat oder regenerierte Cellulose
Steril
Hydrophil
47 mm
Typ 130
0,45 μm
Einzeln verpackt
100/Pckg.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • MEMBRANE DS.NITRATE 0.45UM47MM FP=100 3.1X 3.1MM
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose