Learn More
Cellulose mikrokristallin, durchschnittliche Partikelgröße 50 μm, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11926991
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cellulose mikrokristallin, durchschnittliche Partikelgröße 50 μm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926991 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 kg, Kunststofftrommel, 5 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11926991
Marke: Thermo Scientific Acros 387240050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 9004-34-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-34-6
MDL-Nummer MFCD00081512
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cellulose microcrystalline
Farbe Weiß
pH 5 bis 7
Physikalische Form Mikrofeines Kristallpulver
Strukturformel (C12H20O10)n
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Menge 5 kg
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1.5% max.
Verpackung Kunststofftrommel
Partikelgröße 250 Micron <1% min., 75 Micron <30% min., 32 Micron >50% min.
Glührückstand 0.05% max.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0473517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2025 Artikelnummer387240010,387242500,387240050
ChargennummerA0451899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Artikelnummer387240010,387242500,387240050
ChargennummerA0440501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2023 Artikelnummer387240010,387242500,387240050
ChargennummerA0456162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Artikelnummer387240010,387242500,387240050
ChargennummerA0443067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer387240010,387242500,387240050
Name des Produkts
Cellulose mikrokristallin, durchschnittliche Partikelgröße 50 μm, Thermo Scientific Chemicals >