Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulose, mikrokristallin
Artikelnummer. 11493318
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11493318 10,000 g 10000 Gramm
11473318 500 g 500 Gramm
11483318 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493318 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A17730.0C
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9004-34-6
Cellulose, mikrokristallin, wird als Emulgator, Füllstoff in der Lebensmittelproduktion, als Extender und Antiklumpmittel verwendet. Es wird auch in Vitaminergänzungsmitteln oder Tabletten verwendet. Sie dient als Alternative zu Carboxymethylcellulose. Sie findet Anwendung in der Trennungschromatographie. Außerdem wird sie als Verdickungsmittel und Stabilisator verwendet. Darüber hinaus wird sie als Hilfsstoff in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-34-6
MDL-Nummer MFCD00081512
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cellulose
Namenshinweis microcrystalline
Physikalische Form Mikrokristallin
Merck Index 14,1965
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water,ethanol,ether and dilute mineral acids.
Menge 10,000 g