Learn More
Munktell Filtrak™ Cellulose-Extraktionsstäbchen für die Soxhlet-Extraktion
Artikelnummer. 11317264
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
26 mm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11317264 26 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11317264 Lieferant Munktell Filtrak™ Lieferanten-Nr. 1201.026080.25.SCAH
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erzielen einer hochqualitativen Extraktion. Munktell Filtrak™ Cellulose-Extraktionshut für die Soxhlet-Extraktion sind nahtlose Verfahren mit abgerundeter Boden und bestehen aus hochreiner Alpha-Cellulose.
  • Konsistente physikalische Eigenschaften bei jeder Anwendung
  • Aus den besten Materialien hergestellt
  • Ideal für die Fett- und Lipidextraktion in der Lebensmittelindustrie
  • Wird zur Bestimmung von Umweltschadstoffen verwendet
  • Qualitätsmanagement von Komponenten, die in pharmazeutischen Formulierungen verwendet werden
  • Gewinnung von Polymeren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 26 mm
Material Zellulose
Wandstärke 1.5 ±0,5 mm
Länge (metrisch) 80 mm