Learn More
Biodesign™ Cellulose-Dialyseschlauchstreifen
Für alle Arten von Labordialysen, einschließlich Entsalzung, Trennung von Gemischen und Bindungsstudien.
Marke:  Biodesign™ D314
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12717496
  • 120.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nahtlose, dünne, transparente Dialyseschläuche aus hochreiner Cellulose
  • Einfach in destilliertem Wasser anfeuchten und verwenden
  • Erhältlich in 305-mm-Streifen
  • Speziell für biowissenschaftliche Forschungsaufgaben
  • Lieferung in einem luft- und feuchtigkeitsdichten Behälter für maximale Haltbarkeit
  • Erhältlich in MWCO-Werten von 14, 000 Da, 8, 000 Da und 3, 500 Da
Spezifikation
Spezifikation
Dialyseschlauchstreifen
Zellulose
30,5 m
Durchsichtig
Für die biowissenschaftliche Forschung
3,5 kD
21,3 mm
3,57 ml/cm