Learn More
Celluloseacetat-Butyrat, Butyrylgehalt 35–39 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10127370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10127370 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10127370 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 404255000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cellulose acetate butyrate
Farbe Weiß
Namenshinweis Butyryl Content 35-39%
CAS 9004-36-8
Physikalische Form Kristallpulver
Schmelzpunkt 127.0°C to 240.0°C
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich 70000 (Mn)
Summenformel (C12H14O10)n
MDL-Nummer MFCD00081513
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ketones, organic acetates, lactates,, methylene, ethylene, propylene chlorides and, high-boiling solvents
Menge 500 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.475
Viskosität 17 to 28 (sec.)