Learn More
Molecular Probes™ CellTrace™ Calcein Blue, AM - Special Packaging
CellTrace™ Calcein Blau, AM – Spezialverpackung
Marke: Molecular Probes™ C34853
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
CellTrace Calcein blau AM ist eine bewährte, kurzzeitige, blau-fluoreszierende Markierungssubstanz für die Zellmarkierung. Die Sonde verfügt über Acetoxymethyl-(AM)-Ester, die ihre passive Diffusion über Zellmembranen ermöglichen. Bei der Spaltung der AM-Ester durch intrazelluläre Esterasen ist das verbleibende Molekül (Absorptions-/Emissionsmaxima ∼360/449 nm) relativ polar und wird von Zellen mehrere Stunden lang zurückgehalten.Hier finden Sie eine Auswahlhilfe für alle nicht fixierbaren Viabilitätsfarbstoffe für die Durchflusszytometrie.
Spezifikation
Enthält 20 Fläschchen Calcein Blau (50 µg pro Fläschchen). Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
Calcein Blue | |
Fluoreszent | |
Fest | |
Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) | |
Calcein Blau AM |
323⁄439 | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer | |
UV | |
CellTrace™ | |
Raumtemperatur | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.