Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR μClear™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, zellkulturbehandelt.
Artikelnummer. 10467282
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
32 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10467282 Weiß 32 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10467282 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 655098
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Farbe:Weiß; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
  • Inhalt nicht zytotoxisch
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Hohe Transparenz der Mikrotiterplatten für optimale mikroskopische Untersuchungen
  • Stapelbar
  • Fortlaufende Chargennummerierung
  • Einheitliche Grundfläche; entspricht (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
  • Das Risiko einer Kontamination durch das zu übertragende Probenmaterial wird minimiert
  • μClear™ Die Unterseite erweitert die Detektionsfähigkeit bis hinunter zu 340 nm.
  • Bohrlochprofil: F-Bohrloch/Kamin (flacher Boden)
  • Wachstumsfläche pro Vertiefung: 34 mm²
  • Arbeitsvolumen pro Bohrung: 25 μl - 340 μl
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Alphanumeric
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Farbe Weiß
Produkttyp Cell Culture Microplate
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Menge 32/Karton
Wellformat Kaminähnlich