Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-Well-Mikrotiterplatte, unbehandelt, Flachboden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10615591
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
60 Stück
Artikelnummer. 10615591
Marke: Greiner Bio-One 655185
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen
  • In automatisierten Systemen verwendbar
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Hoch transparente Mikrotiterplatten für optimale mikroskopische Untersuchungen
  • Stapelbar
  • Person
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 25 bis 340 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Gesamtvolumen (metrisch) Well 392 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Max. RZB 4800 x g (Ausschwingrotor)
Anzahl pro Karton 60
Anzahl pro Packung 1
Menge 60/Karton
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +60 °C
Wellformat Kaminähnlich