Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-Well-Mikrotiterplatte mit Zellkulturbehandlung, Flachboden
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Hoch transparente Mikrotiterplatten für optimale mikroskopische Untersuchungen
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Alphanumeric |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Cell Culture Microplate |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 25 bis 340 μl |
| Mehr anzeigen |