Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit 384 Wells für Zellkulturen
Click to view available options
Verpackung:
8/Packung, 32/Karton
Unit Size:
32 Stück
Description
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen Nicht-zytotoxischIn automatisierten Systemen verwendbarFlexibles ArbeitsvolumenWell-Profil abgerundetes Quadrat
- Stapelbar
- Alphanumerische Well-Kodierung
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Verpackung | 8/Packung, 32/Karton |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Fester Boden |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 15 bis 110 μl |
| Sterilität | Steril |
| Show More |