Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 384-Well-Mikrotiterplatte mit Zellkulturbehandlung, Flachboden
Farbe:Klar; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Greiner Bio-One 781182
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen Nicht-zytotoxischIn automatisierten Systemen verwendbarFlexibles ArbeitsvolumenWell-Profil abgerundetes Quadrat
- Stapelbar
- Alphanumerische Well-Kodierung
Service Plan
Nein
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
Polystyrol | |
15 bis 110 μl | |
Zellkultur | |
Abgerundet quadratisch | |
8 |
Mit Deckel | |
Transparent | |
384 | |
Steril | |
131 μl | |
32 |