Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 384-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom, High Base Microplate
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
32 Stück
Beschreibung
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic Non-cytotoxicCompatible with automated systemsFlexible working volumeRounded square well profile
- Stackable
- Alphanumeric well cod
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 15 bis 110 μl |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 131 μl |
| Mehr anzeigen |