Learn More
CELLPATH CellSoft 4 x 125 ml
Artikelnummer. 30226227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 125 mL
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30226227 4 x 125 mL 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226227 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. EAA150025A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.16 CHF
    57.84 CHF / 4 Stück
    Sparen 27.32 CHF
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cellsoft wurde entwickelt, um eine leistungsstarke Gewebeweichmacherlösung bereitzustellen, die das Verletzungsrisiko für die Anwender reduziert und besonders effektiv ist, wenn sie zum Trennen von verhärtetem Nagelgewebe verwendet wird.
  • Hauptvorteile:
  • Hervorragend geeignet für harte Materialien – verbesserte Trenn- und Bandführung
  • Geringeres Risiko für die Nutzer
  • Farbig und parfümiert zur eindeutigen Identifizierung
  • IVD CE-Kennzeichnung – garantiert Qualität und Konsistenz
Spezifikation
Verdünnung Gebrauchsfertig
Produkttyp Gewebeweichmacher
Menge 4 x 125 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewebeweichungslösung
Reagenztyp Gewebeweichmacher
Form Flüssig
Format Flasche
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cellsoft
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl cetyl ammonium chloride