Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFkB-bla RAW 264.7-Zelllinie
Artikelnummer. 10711564
Click to view available options
Menge:
1 Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10711564
Marke: Thermo Scientific™ K1673
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The CellSensor™ NFκB-bla RAW264.7 mouse macrophage cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a stably integrated NFκB response element.
The CellSensor™ NFκB-bla RAW264.7 mouse macrophage cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a stably integrated NFκB response element. This cell line is a clonal population isolated in response to lipopolysaccharide by flow cytometry. This cell line has been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time, and has been validated for Z'-factor and EC50 concentrations of the TLR7 ligand imiquimod. Additional data using alternate stimuli are shown. The molecules responsible for coordinating the immune systems recognition of pathogens are Toll-like receptors (TLRs), of which there are currently 10 identified members in humans. TLRs are pattern recognition receptors (PRRs), which bind to pathogen-associated molecular patterns (PAMPs), small molecular sequences consistently found on pathogens. This binding activates the transcription of immune system genes and regulators such as cytokines, chemokines, and costimulatory molecules, thereby promoting the initial immune response of macrophages and neutrophils. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Eingabe Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
Zellenzustand Teilende Zellen
Inhalt und Lagerung CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
Beschreibung CellSensor™ NFkB-bla RAW 264.7-Zelllinie, 1 Fläschchen, ∽2,000,000 Zellen pro Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, NFkB-bla RAW 264.7-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, CellSensor™ Druggable Target, adhärente Wachstumseigenschaften, Lagerung in Flüssigstickstoff
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Pfadbiologie, zelluläre Pfadanalyse-Assays, CellSensor™ Zelluläre Pfad-Assays
Enthält beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle eines NFkB-Reaktionselements, das stabil in RAW 264.7-Zellen integriert ist
Produktlinie CellSensor™
Menge 1 Fläschchen
Probentyp NFkB-bla RAW 264,7
Zieleintrag TNF-alpha, NIK, TLR, I-kappa-B, IRAK, IKK, NF-kappa-B-Weg
Typ CellSensor™ NFkB-bla RAW 264.7-Zelllinie
System Type CellSensor™
Druggable Target Signalweg