Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFAT-bla Jurkat-Zelllinie
Beschreibung
The CellSensor™ NFAT-bla Jurkat cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT) response element stably integrated into Jurkat cells. This cell line can be used as a parental cell line to build specific G-protein coupled receptor (GPCR) assays after transfection of additional genes of interest. NFAT-bla Jurkat cells have been shown to be responsive to phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) and Ionomycin stimulation. Additional testing data using alternate stimuli is available upon request. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Spezifikation
Spezifikation
| Zellenzustand | Teilende Zellen |
| Inhalt und Lagerung | CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen. |
| Beschreibung | CellSensor™ NFAT-bla-Jurkat-Zelllinie, 1 Fläschchen, ∽ 20,000,000 Zellen pro Fläschchen bei 20,000,000 Zellen/ml, NFAT-bla-Jurkat-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, CellSensor™ Druggable Target, Suspensionswachstumseigenschaften, Lagerung in Flüssigstickstoff |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Pfadbiologie, zelluläre Pfadanalyse-Assays, CellSensor™ Zelluläre Pfad-Assays |
| Enthält | beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle eines Kernfaktors von aktivierten T-Zellen (NFAT)-Reaktionselementen, die stabil in Jurkat-Zellen integriert sind |
| Menge | 1 Fläschchen |
| Probentyp | NFAT-bla Jurkat |
| Typ | NFAT-bla Jurkat Zelllinie |
| Zelllinie | Jurkat |
| Mehr anzeigen |