Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA Assay-Kit
Beschreibung
The CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT) response element stably integrated into CHO-K1 cells. Fluorescence activated cell sorting (FACS) was used to isolate clones responsive to stimulation of the NFAT pathway by PMA (Phorbol 12-Myristate 13-Acetate) and Thapsagargin (Thaps). The cell line was validated for DMSO tolerance, cell number, stimulation time, substrate loading conditions, and EC50 concentration of Thaps at a fixed concentration of PMA. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction
This product can serve as a negative control in screening assays performed with specific G-protein coupled receptor (GPCR) DA cells that were made from this same background. These cells can also be used in other assays where a sensitive readout to intracellular changes in calcium is needed.
Spezifikation
Spezifikation
| Zellenzustand | Zellen mit arretierter Teilung |
| Inhalt und Lagerung | Jedes Kit enthält ausreichende Mengen an DA (Division Arrested)-Zellen und Substrat zur Analyse von 1 x 384 Well-Platte. (Weitere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: o CellSensor™ NFAT-CHO-K1-DA-Zellen o LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, 70 µg o Lösung D o CellSensor™ NFAT-CHO-K1 Assay-Protokoll o LiveBLAzer™-FRET B/G Ladeprotokoll o Analysenzertifikat Die CellSensor™ NFAT CHO-K1-DA-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
| Beschreibung | CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA-Assay-Kit, 1 Fläschchen, ∽2,400,000 Zellen/Fläschchen Zellmenge, GeneBLAzer™ Druggable Target, Fluoreszenznachweisverfahren, adhärente Wachstumseigenschaften, Lagerung in Flüssigstickstoff |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Pfadbiologie, zelluläre Pfadanalyse-Assays, CellSensor™ Zelluläre Pfad-Assays |
| Enthält | beta-Lactamase-(bla)-Reportergen unter Kontrolle eines Kernfaktors von aktivierten T-Zellen (NFAT)-Reaktionselementen, die stabil in CHO-K1-Zellen integriert sind |
| Produktlinie | CellSensor |
| Menge | 1 Platte |
| Typ | CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA Assay-Kit |
| System Type | GeneBLAzer™ |
| Mehr anzeigen |