Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFAT bla HEK 293T-Zelllinie
Beschreibung
The CellSensor™ NFAT-bla HEK 293T cell line contains a beta-lactamase reporter gene under the control of the Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT) response element stably integrated into HEK 293T cells. Fluorescence activated cell sorting (FACS) was used to isolate clones responsive to stimulation of the NFAT pathway by PMA (Phorbol 12-Myristate 13-Acetate) and Thapsagargin (Thaps). The cell line was validated for DMSO tolerance, cell number, stimulation time, substrate loading conditions, and EC50 concentration of Thaps at fixed concentration of PMA. The CellSensor™ NFAT-bla HEK 293T cell line responds to agonist treatment as expected from the literature and can be adapted for high-throughput screening (including coupling of receptors to the NFAT pathway) for agonists or antagonists with compound libraries. Candidate drugs can also be tested for dose response against this cell line. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Eingabe | Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen |
| Zellenzustand | Teilende Zellen |
| Inhalt und Lagerung | CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen. |
| Beschreibung | CellSensor™ NFAT-bla HEK T-Zelllinie, 1 Fläschchen, ∽2,000,000 Zellen pro Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, NFAT-bla HEK T-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, CellSensor™ Druggable Target, adhärente Wachstumseigenschaften, Lagerung in Flüssigstickstoff |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Kinase-Biologie, Kinasepfad-Analyse, Pfadbiologie, zelluläre Pfadanalyse-Assays, CellSensor™ Zelluläre Pfad-Assays |
| Enthält | beta-Lactamase-Reportergen unter der Kontrolle des Reaktionselement vom Nuklearfaktor von aktivierten T-Zellen (NFAT), die stabil in HEK 293-Zellen integriert sind |
| Produktlinie | CellSensor |
| Menge | 1 Fläschchen |
| Probentyp | NFAT-bla HEK 293T |
| Mehr anzeigen |