Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ c-Fos-bla ME-180-Zelllinie
The CellSensor™ c-fos-bla ME-180 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the c-fos response element stably integrated into ME-180 cells.
Marke: Thermo Scientific™ K1650
Beschreibung
The CellSensor™ c-fos-bla ME-180 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the c-fos response element stably integrated into ME-180 cells. To construct this cell line, the c-fos-bla construct was transduced into ME-180 cells by lentivirus. Flow cytometry was used to isolate cells responsive to epidermal growth factor (EGF). This cell line is validated for DMSO tolerance, cell number, stimulation time, substrate loading time, as well as Z' and EC50 concentrations for EGF. The CellSensor™ c-fos-bla ME-180 cell line is responsive to EGF, HGF, IL-6, OSM, TNFα, IL-1-alpha; and PMA/Thaps, and can be used to probe the JNK/P38/MAPK and JAK/STAT signaling pathways. This cell line can be adapted for high-throughput screening of agonist or antagonist compound libraries. Candidate drugs can also be tested for dose response against this cell line. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Spezifikation
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen. | |
Fluoreszent | |
beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle eines c-Fos-Reaktionselementes (CRE), das stabil in ME-180-Zellen integriert ist. | |
1 Fläschchen | |
STAT1, STAT3, JAK1, EGFR, ERK1/2, p38, MAPK-Signalweg, RAF, JAK2, c-MET, JNK, JAK/STAT (IFN-gamma, IL-6/OSM) Signalweg, RON, MEK | |
CellSensor™ |
Teilende Zellen | |
CellSensor™ c-Fos-bla ME-180-Zelllinie, 1 Fläschchen, ∽ 2,000,000 Zellen pro Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, c-Fos-bla ME-180-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, CellSensor™ Druggable Target, adhärente Wachstumseigenschaften, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Pfadbiologie, zelluläre Pfadanalyse-Assays, CellSensor™ Zelluläre Pfad-Assays | |
CellSensor™ | |
c-Fos-bla ME-180 | |
CellSensor™ c-Fos-bla ME-180-Zelllinie | |
Signalweg |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
34537 | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | K1650 |