Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ AP-1-bla HEK293T-Zelllinie
Artikelnummer. 10062913
Click to view available options
Menge:
1 Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10062913
Marke: Thermo Scientific™ K1658
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The CellSensor™ AP-1-bla HEK 293T Cell Line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the AP-1 response element stably integrated into HEK 293T cells.
The CellSensor™ AP-1-bla HEK 293T Cell Line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the AP-1 response element stably integrated into HEK 293T cells. The cell line was created through sorting by FACS of cells responsive to stimulation of the AP-1 pathway with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA). The cell line was validated for DMSO tolerance, incubation time with stimulant, and substrate loading conditions. The AP-1-bla HEK 293T cell line responds to agonist treatment as expected from literature and can be adapted for high throughput screening for agonists or antagonists of the AP-1 pathway with compound libraries. Candidate drugs can also be tested for dose response against this cell line. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Eingabe Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
Zellenzustand Teilende Zellen
Inhalt und Lagerung CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
Beschreibung CellSensor™ AP-1-bla HEK293T-Zelllinie, 1 Fläschchen, ∽2,000,000 Zellen pro Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, AP-1-bla HEK293T-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, CellSensor™ Druggable Target, adhärente Wachstumseigenschaften, Lagerung in Flüssigstickstoff
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Pfadbiologie, zelluläre Pfadanalyse-Assays, CellSensor™ Zelluläre Pfad-Assays
Enthält beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle des AP-1-Reaktionselements (ARE), das stabil in HEK293-Zellen integriert ist
Produktlinie CellSensor™
Menge 1 Fläschchen
Probentyp AP-1-bla HEK293T
Zieleintrag EGFR, ERK1/2, p38, MEK, MAPK-Pfad, c-MET, JNK, RON, RAF
Typ CellSensor™ AP-1-bla HEK293T-Zelllinie
System Type CellSensor™
Druggable Target Signalweg