Learn More
BINDER™ CELLROLL Rollerflaschensystem
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Geräte CB 220
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Modularität
- Erweiterungsfähig
- Für entweder 4 oder 6 Rollerflaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | CELLROLL Satz – modulares, erweiterbares Rollenflaschensystem für die Zellkultivierung, 6 Rollenflaschen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Geräte CB 220 |
| Aufnahmevermögen | 6 Rollerflaschen |
| Typ | Rollerflaschensystem |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultivierung |