Learn More
MP Biomedicals™ Cellmaxx™ fötales Kälberserum, Herkunftsland Neuseeland
Artikelnummer. 17378573 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17378573 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17378573 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 092917654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 CHF
    929.50 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 120.50 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cellmaxx™ fötales Kälberserum mit Ursprung Neuseeland ist aufgrund seines hohen Nährstoffgehalts die Wachstumsergänzung der Wahl in der Zellkultur.
  • Dieses CellMaxx FKS stammt aus dem unberührten Grasland Neuseelands, wo Rinder ihr Leben verbringen und noch nie BSE oder MKS hatten, was bedeutet, dass sie das geringste virale Risiko haben.
  • Es wird nach höchsten Standards hergestellt, um die Produktleistung und virale Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die chargenweise Variabilität zu minimieren.
  • Jede Charge wird in MBDK-, Hybridoma-, MRC-5- und Vero-Zelllinien zur Wachstumsförderung getestet.
  • Freiheit von zehn Viren wird gemäß 9CFR bestätigt.
Spezifikation
Form Flüssig
Menge 500 ml
Endotoxin-Konzentration 5 IU/ml
Hämoglobin-Konzentration 18 mg/mL
IgG-Gehalte 400 mg/L
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.