Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene Filter Cap Roller Bottles – Short Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2125 mL
Zellwachstumsbereich:
2125cm2
Beschreibung
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
- USP Class VI end product testing certified
- Safety screw cap guarantees tightly closed, co
Spezifikation
Flaschenoberfläche | Ribbed |
Verschlusstyp | Filter Screw Cap |
Durchmesser (metrisch) | 122 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 10.6 in. |
Höhe (metrisch) | 271 mm |
Produkttyp | Roller Bottle |
Kapazität (metrisch) | 2125 mL |
Farbe | Clear |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4.8 in. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell cuture |