Learn More
Corning™ cellgro™ RPMI 1640
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15323541
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 500 ml
1 x 1 l
6 x 1 l
1 x 20 l
6 x 10 l
6 x 20 l
Mit Additiven:
Glutamin
Glutamin, HEPES
HEPES
Keine
glutagro Ergänzen, Phenolrot
Packungsgröße:
10 Liter
20 Liter
6 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Mit Additiven Packungsgröße
15323541 6 x 500 ml Glutamin 6 Stück
15343601 6 x 1 l Glutamin 6 Stück
15313561 6 x 500 ml HEPES 6 Stück
15343621 1 x 1 l Keine 6 Stück
15373601 6 x 1 l Glutamin, HEPES 6 Stück
15313551 6 x 500 ml glutagro Ergänzen, Phenolrot 6 Stück
15313541 6 x 500 ml Glutamin, HEPES 6 Stück
15353601 6 x 20 l Glutamin 20 Liter
15363601 6 x 10 l Glutamin 10 Liter
15353621 1 x 20 l Keine 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15323541 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 10043CV
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Beurteilung von Wachstumsförderung und Zytotoxizitätseigenschaften werden Corning Classical Media Produkte einer Vielzahl von Tests unterzogen, die Funktionalität und Toxizität mithilfe von Wachstumsförderungsanalysen bestimmen. Die Produkgüte wird anhand von Ausbeuten („harvest-to-plant ratio“) bzw. Zunahme gemäß vorgegebener Spezifikationen gemessen. Classical Media in Flüssig- und Pulverform werden ebenfalls auf pH-Wert und Osmolalität getestet. Classical Media Pulver werden auch auf Restfeuchte geprüft. pH-Wert- und Osmolalitätstests erfolgen gemäß spezifischer Verfahren, bei denen alle Geräte mit Standards kalibriert werden, die auf das National Institute of Standards and Technology rückführbar sind (NIST Traceable-Zertifikat). Biologische Tests von Corning Liquid Classic Media-Produkten gewährleisten niedrige Endotoxin- und Mykoplasmenwerte sowie Kontaminationsfreiheit. Endotoxine: Classic Medien werden mit dem Chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL) auf bakterielles Endotoxin getestet. Für die Freigabe muss jede Charge aus Classical Flüssigstandardmedien einen Endotoxingehalt von unter 0.25 EU/ml aufweisen. Classical Media Pulver müssen einen Endotoxingehalt von unter 0.25 EU/ml aufweisen, wenn sie mit Wasser mit niedrigem Endotoxingehalt auf das Formelgewicht rekonstituiert werden. Alle Corning Liquid Classic Media Produkte werden auf Sterilität geprüft, und Liquid Classic Media Produkte werden mithilfe eines Verfahrens in großem Maßstab extern auf Mykoplasma getestet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 X
Produkttyp RPMI 1640
Mit Additiven Glutamin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften
Menge 6 x 500 ml
Endotoxin-Gehalt < 0,25 EU/ml
Zusammensetzung Anorganische Salze: 100,00 mg/l Ca(NO3)2,4H2O, 400,00 mg/l KCl, 48,80 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 6.000,00 mg/l NaCl, 800,70 mg/l Na2HPO4 (wasserfrei), 2.000,00 mg/l NaHCO3; Aminosäuren: 200,00 mg/l L-Arginin, 56,82 mg/l L-Asparagin.H2O, 20,00 mg/l L-Asparaginsäure, 65,20 mg/l L-Cystin.2 HCl, 20,00 mg/l L-Glutaminsäure, 300,00 mg/l L-Glutamin, 10,00 mg/l Glycin, 15,00 mg/l L-Histidin, 20,00 mg/l Hydroxy-L-Prolin, 50,00 mg/l L-Isoleucin, 50,00 mg/l L-Leucin, 40,00 mg/l L-Lysin. HCl, 15,00 mg/l L-Methionin, 15,00 mg/l L-Phenylalanin, 20,00 mg/l L-Prolin, 30,00 mg/l L-Serin, 20,00 mg/l L-Threonin, 5,00 mg/l L-Tryptophan, 28,83 mg/l L-Tyrosin.2Na.2H2O, 20,00 mg/l L-Valin; Vitamine: 20 mg/l Biotin, 0,25 mg/l D-Calciumpantothenat, 3,00 mg/l Cholin-Chlorid, 1,00 mg/l Folsäure, 35,00 mg/l i-Inositol, 1,00 mg/l Nicotinamid, 1,00 mg/l Para-Aminobenzoesäure, 1,00 mg/l Pyridoxin. HCl, 0,20 mg/l Riboflavin, 1,00 mg/l Thiamin. HCl, 0,005 mg/l Vitamin B12; andere: 1,00 mg/l Glutathion (reduziert), 5,00 mg/l Phenolrot. Na.
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C