Learn More
Corning™ cellgro™ Fetal Bovine Serum
Click to view available options
Unit Size:
50 Milliliter
Description
Das Corning Sortiment an hochwertigen Serumprodukten ergänzt die Corning Serie sterilfiltrierter, niedrig-endotoxiner, klassischer Zellkulturmedien perfekt. Innerhalb dieses Portfolios wird hochwertiges fötales Kälberserum aus den USA mit den niedrigsten Endotoxin- und Hämoglobin-Spezifikationen ausschließlich aus Rinderherden in den USA gewonnen. Es ist auch in wärme-inaktivierter Form erhältlich. USDA-zugelassenes fötales Kälberserum, ebenfalls mit niedrigem Endotoxin- und Hämoglobin-Gehalt, wird aus Schlachthöfen in Ländern gesammelt, in denen kein BSE und keine MKS vorkommen, und ist vom Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten (USDA) für die Einfuhr von Rinderprodukten zugelassen. Die Tiere werden von zugelassenen Tierärzten vor und nach ihrem Tod untersucht und das Material wird vor der Einfuhr und Weiterverarbeitung in von der FDA zugelassenen Betrieben unter cGMPs auf Rinderkrankheiten getestet. Dieses Produkt ist auch in wärme-inaktivierter Form erhältlich. Corning führt auch spezielle Serumprodukte für eine Vielzahl von Produktanwendungen. Alle Seren werden vom gesammelten Blut durch gekühlte Zentrifugation getrennt, mittels True-Pool-Technologie gepoolt, gefiltert und sofort eingefroren. Nur Rohserum, das unseren strengen Spezifikationen für Endotoxin, Resthämoglobin und pH-Wert entspricht, ist für die Produktion zugelassen. Fötales Kälberserum (FKS) ist eine hellbraune Flüssigkeit, die vom Blut des Rinderfötus getrennt wurde. Das gesamte Material erfüllt die Anforderungen des US-amerikanischen Landwirtschaftsministeriums und wird aus Quellen gewonnen, die frei von BSE, der Maul- und Klauenseuche und von anderen meldepflichtigen Krankheiten sind, die die Spezies betreffen.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | USDA |
| Produkttyp | Fetal Bovine Serum |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
| USDA-Sicherheitstest enthalten | USDA-geprüft |