Learn More
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's Medium F-12-Mix
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15363541
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 500 ml
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15363541 6 x 500 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15363541 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 10080CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.95 CHF
    145.70 CHF / 6 Stück
    Sparen 20.25 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird für Karzinomzellen, Skelettmyoblasten von Ratten, chinesische Hamsterlungenzellen und Ratten-, Kaninchen- und Hühnerembryonen verwendet. Der Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's Medium F-12 Mix basiert auf dem Medium F-10 mit höheren Konzentrationen von Cholin, Inositol, Putrescin und verschiedenen Aminosäuren.
  • Formuliert für die serumfreie Kultur von CHO-Zellen
  • Formulierung enthält L-Glutamin
  • Niedrige Endotoxinwerte, keine Kontamination
  • Osmolalität: 289 mOsm/kg H2O
  • Endotoxin: < 0.25 EU/ml
  • Sterilität: Vorhanden
  • Mykoplasma: Negativ getestet
Bestellinformation
dimQuantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp DMEM und Ham's F-12, 50/50-Mischung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften
Menge 6 x 500 ml
Endotoxin-Gehalt < 0,25 EU/ml
Zusammensetzung Anorganische Salze: 33,3 mg/l CaCl2 (wasserfrei), 0,0016 mg/l CuSO2 (wasserfrei), 0,834 mg/l FeSO4.7H2O, 223,6 mg/l KCl, 72,20 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 7.600 mg/l NaCl, 142 mg/l Na2HPO4 (wasserfrei), 1.176 mg/l NaHCO3, 0,863 mg/l ZnSO4.7H2O; Aminosäuren: 8,9 mg/l L-Alanin, 211 mg/l L-Arginin. HCl, 15 mg/l L-Asparagin.H2O, 13 mg/l L-Aspartikäure, 35,12 mg/l L-Cystin.HCl.H2O, 14,70 mg/l L-Glutaminsäure, 146,20 mg/l L-Glutamin, 7,50 mg/l Glycin, 23 mg/l L-Histidin.HCI.H2O, 3,94 mg/l L-Isoleucin, 13,10 mg/l L-Leucin, 36,50 mg/l L-Lysin. HCl, 4,48 mg/l L-Methionin, 4,96 mg/l L-Phenylalanin, 34,50 mg/l L-Prolin, 10,50 mg/l L-Serin, 11,90 mg/l L-Threonin, 2,04 mg/l L-Tryptophan, 7,84 mg/l L-Tyrosin.2Na.2H2O, 11,70 mg/l L-Valin; Vitamine: 0,037 mg/l Nicotinamid, 0,062 mg/l Pyridoxin. HCl, 0,038 mg/l Riboflavin, 0,34 mg/l Thiamin. HCl, 1,36 mg/l Vitamin B12; andere: 1.802 mg/l D-Glucose, 4,77 mg/l Hypoxanthin, Na 0,21 mg/l DL-Thioctsäure (Liposäure), 0,088 mg/L Methyllineoleat, 1,2 mg/l Phenolrot. Na, 0,16 mg/l Putrescin.2HCl, 110 mg/l Natriumpyruvat, 0,73 mg/l Thymidin.
pH 7,2
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C