Learn More
CellFIX™ Reagenz für die Gewebeverarbeitung, BD
Wird zur Fixierung von humanen peripheren Blutsellen-Suspensionen verwendet. BD Biosciences™ CellFIX™ ist für die Fixierung solcher Suspensionen nach der Immunfluoreszenzfärbung mit monoklonalen Antikörpern und vor der Durchflusszytometrieanalyse vorgesehen.
Marke:  BD Biosciences 340181
Artikelnummer. 12756879
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Bei Lagerung bei 20° bis 25 °C ist das Reagenzkonzentrat bis zum auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum stabil.
  • Nicht nach dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum verwenden.
  • Veränderungen des Erscheinungsbildes des Reagenz, wie z. B. Ausfällungen oder Verfärbungen, weisen auf Instabilität oder Verfall hin 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cellfix
Für die Fixierung von humanen peripheren Blutzellen-Suspensionen nach Immunfluoreszenz-Färbung mit monoklonalen Antikörpern und vor der Durchflusszytometrieanalyse
50 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CellFIX™ Reagenz für die Gewebeverarbeitung, BD > Kapazität: 50 ml