Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ mit Poly-D-Lysinprotein beschichtete Zellkulturplatten mit mehreren Wells
Ideal für die Zellkultivierung und -differenzierung ohne und mit wenig Serum. Greiner Bio-One CELLCOAT™ Poly-D-Lysin Protein-beschichtete Zellkulturplatten mit mehreren Wells tragen zur Förderung der Zelladhäsion und -proliferation bei.
1260.00 CHF - 1515.00 CHF
Specifications
Verschlussfarbe | Durchsichtig |
---|---|
Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
Verschlussmaterial | Polystyrol |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Bodenform | Flach |
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Price | Quantity & Availability | ||||
10297391
|
Greiner Bio-One
662940 |
3,3 ml (Well) | 1,9 cm² |
1515.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11799512
|
Greiner Bio-One
657940 |
16,1 ml | 9,6 cm² |
1260.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Poly-D-Lysine (PDL) sind synthetische Moleküle, die die Zelladhäsion an Gefäßen erhöhen, indem sie die Nettoladung der Oberfläche verändern, ohne die biologische Aktivität zu stimulieren.- Mit synthetischen Poly-D-Lysin-Proteinen (75 bis 150 Kda) beschichtet
- Zur Förderung der Zelladhäsion, Proliferation und des Wachstums von transfizierten Zelllinien, neuronalen Zelllinien, primären Neuronen und Gliazellen
- Gebrauchsfertiges Produkt
- Enthält Deckel mit Kondensationsringen
Specifications
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Flach | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Multi-Well-Platte | |
50 | |
Raumtemperatur | |
127,76 mm | |
19 mm |
Inklusive Verschluss | |
Nicht autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Rechteckig | |
Poly-L-Lysin | |
Deckel | |
5 | |
128 x 85 x 19 mm | |
85,48 mm |