missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ mit Poly-D-Lysin beschichtete Mikrotiterplatte mit 96 Wells

Beschreibung
Alphanumerische Well-Kodierung
Spezifikation
Spezifikation
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 34 mm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verpackung | 5/Packung, 20/Karton |
| Farbe | Klar |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 25 bis 340 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?