Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ 384-Well-Mikrotiterplatte, Poly-D-Lysin-behandelt, Flachboden
Beschreibung
- Verbessert die Adhäsion verschiedene Zelltypen an Oberflächen aus Polystyrol
- Kultivierung mit weniger oder ohne Serum
- Steigerung der Isolations- und Kultivierungseffizienz
- Gebrauchsfertige und zeitsparende Produkte
- Gleichbleibende Qualität
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verpackung | 5/Packung, 20/Karton |
| Bindungsart | Nicht bindend |
| Farbe | Schwarz, Klar durchsichtiger Boden |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 15 bis 110 μl |
| Mehr anzeigen |