Learn More
Corning™ X100 Mikrotestplatten, 384 Well, Polystyrol, schwa rz/klarer Flachboden, Corning CellBIND Surface
Alle ansehen Corning ProdukteBeschreibung
- Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
- Optisch klare Wells mit flachem Boden erlauben die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
- Können sowohl für Ober- als auch für Unterlesegeräte verwendet werden
- Flache Böden mit einem Gesamtvolumen von 112 μl
- Empfohlene Arbeitsvolumen von 20 bis 80 μl
- Mit Corning CellBIND Oberfläche für optimale Zellanhaftung
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Alphanumerisch |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Schwarz, Klar durchsichtiger Boden |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 20 bis 80 μl |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | CellBIND |
| Mehr anzeigen |