missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP™ Zellschaber

Artikelnummer. 15133019
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch) Sägeblatt:
20 mm
Packungsgröße:
150 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Sägeblatt unitSize
15133019 20 mm 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15133019 Lieferant TPP™ Lieferanten-Nr. 99003

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

TPP™ cell scraper require slight pressure on handle using forefinger, thus pushing handle downward towards floor of container.

    Free rotating blade
  • Total access to all corner
  • Different blade widths
  • Small raised knobs on handle
  • Lint-free blister packaging
  • User friendly TPP dispenser case

Spezifikation

Breite (angloamerikanisch) Sägeblatt 0.7874 in.
Breite (metrisch) Sägeblatt 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Tissue culture flask T-75 / T-150, tissue culture dish 100/150
Anzahl pro Karton 150/Cs.
Produkttyp Zellschaber
Material Polyethylene
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.