Learn More
Semadeni X100 Cell scraper 23 cm (PP/PE)
Marke:  Semadeni 6236
X100 Cell scraper 23 cm (PP/PE)
Artikelnummer. 30278853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.35 CHF
    140.85 CHF / 100 Stück
    Sparen 100.50 CHF
    41% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-01-2026