Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Zellproliferationsfarbstoff eFluor™ 670:
Click to view available options
Menge:
4 x 500 μg
500 μg
Packungsgröße:
4 Stück
500 Mikrogramm
Beschreibung
- Ein roter Fluoreszenzfarbstoff, der zur Überwachung einzelner Zellteilungen verwendet werden kann
- Der Farbstoff bindet an jedes beliebige zelluläre Protein, das primäre Amine enthält, und während sich die Zellen teilen, wird der Farbstoff zu gleichen Teilen auf die Tochterzellen verteilt. Dies kann als darauffolgende Halbierung der Fluoreszenzintensität des Farbstoffs gemessen werden – auf diese Weise können bis zu 6 Generationen visualisiert werden.
- Der Zellproliferationsfarbstoff eFluor™ 670 kann zudem für die Langzeitverfolgung von markierten Zellen verwendet werden.
- Eine Analyse mit Zwei-Parameter-Plots kann eine bessere visuelle Unterscheidung der einzelnen Generation ermöglichen – insbesondere zwischen ungeteilten Zellen und der ersten Generation.
- Mit dem Zellproliferationsfarbstoff eFluor™ 670 markierte Zellen können für die Analyse intrazellulärer Targets mit standardmäßigen formaldehydhaltigen Fixiermitteln und auf Saponin basierenden Permeabilisierungspuffern fixiert und permeabilisiert werden.
- Der Zellproliferationsfarbstoff eFluor™ 670 hat seine Spitzenanregung bei 647 nm und kann durch Rot-Laser (633 nm) angeregt werden.
- Der Farbstoff hat seine Spitzenemission bei 670 nm und kann mit einem Bandpassfilter 660/20 (äquivalent zu APC, Alexa Fluor™ 647 oder eFluor™ 660) erkannt werden. Damit ist der Farbstoff für GFP-Anwendungen geeignet.
Weitere Angaben
- Der Zellproliferationsfarbstoff eFluor™ 670 hat eine Molekülmasse von 792,6.
- Jedes Röhrchen kann mit 126 µl wasserfreiem DMSO auf eine Gebrauchskonzentration von 5 mmol rekonstituiert werden.
- Nach der Rekonstitution ist der Farbstoff bei -20 °C, mit Trockenmittel und vor Licht geschützt zu lagern.
- Es wird empfohlen, den rekonstituierten Farbstoff innerhalb von 6 Monaten zu verwenden und ein Einfrieren zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proliferationsassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Emission | 630/670 |
| Form | Lyophilisiertes Pulver |
| Produktlinie | eBioscience |
| Menge | 4 x 500 μg |