Beschreibung
Ein Medium komplett frei von tierischen Bestandteilen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. |
| Zelllinie | CHO |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Form | Fest |
| Produkttyp | Zellkulturmedien |
| Ohne Additive | Kein Glutamin |
| Format | Flasche(n) |
| Menge | 500 g |
| Quelle | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |