Learn More
Biochrom Zellhalter
Artikelnummer. 11300392
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Zellenhalter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
11300392 Zellenhalter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11300392 Lieferant Biochrom Lieferanten-Nr. 80210609
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Mikrovolumen-Zellenhalter ist für die Verwendung mit 50 Zellen vorgesehen.μL-Küvetten. Zubehör für die Ultrospec 7500 und 2100 Pro Spektralphotometer.
  • Mikrovolumen-Küvettenhalter
  • Für die Ultrospec 2100 Pro Spektralphotometer
  • Verwendung mit 50 μL-Küvette (80-2076-38)
Spezifikation
Kompatibilität Ultrospec Modelle 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 und 6300
Beschreibung Zellenhalter
Typ Zellenhalter
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultrospec Modelle 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 und 6300
Form Runden