Learn More
Celite™ 560, Flux-kalziniert, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15622150 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15622150 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15622150 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 221531KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Filterhilfsmittel, mit Natriumcarbonat behandelt, flussmittelkalziniert
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kieselgur, Flux-kalziniert
Namenshinweis Behandelt mit flusskalziniertem Natriumkarbonat als Filterhilfsmittel
Menge 1 kg
CAS 68855-54-9
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel CNa2O3
MDL-Nummer MFCD00132803
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 105.988
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377