Learn More
Celite™ 545 Filterhilfsmittel, Flux-kalziniert, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15602130
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 kg
5 kg
68855-54-9
CNa2O3
105.988
MFCD00132803
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
CHEBI:29377
Dinatriumcarbonat
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
68855-54-9
CNa2O3
105.988
MFCD00132803
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
CHEBI:29377
Dinatriumcarbonat
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Filterhilfsmittel, mit Natriumcarbonat behandelt, flussmittelkalziniert
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kieselgur, Flux-kalziniert
Namenshinweis Mit Natriumcarbonat-Filterhilfsmittel behandelt
Menge 1 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten